Bromure de 4-bromophénéthyle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
Formule:
C₈H₈Br₂ Point d'ébullition: 97…98,5 °C (1 mmHg) Densité: 1,73 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00045052 Numéro CAS: 1746-28-7 UN: 3082 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |