Imprimer
2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chlorure 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 2-chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium
439520050 439520250 439521000
ACRO439520050EA 81 EUR
ACRO439520050 ACRO439520250 ACRO439521000
2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chlorure 90%
2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chlorure
Formule: C₅H₁₀Cl₂N₂
Point de fusion: 112…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09039290
Numéro CAS: 37091-73-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88.0 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)