Imprimer
Noir Ériochrome T ACS grade Indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
439140010 439142500
ACRO439140010EA 278 EUR
ACRO439140010 ACRO439142500
Noir Ériochrome T ACS grade Indicateur
Noir Ériochrome T
Formule: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003935
Numéro CAS: 1787-61-7
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (as complexom. indicator) Passes test
Clarity of solution (0.1% water) Pases test