Imprimer
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Magnesium, bromoethynyl-, Bromo(ethynyl)magnesium
439121000 439128000
439121000.EA 76.5 EUR
439121000. 439128000.
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Ethynylmagnesium bromide
Formule: C₂HBrMg
Densité: 0,94 g/cm³
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075342
Numéro CAS: 4301-14-8
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M