FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH
Formule:
C₂₈H₂₉NO₅ Point de fusion: 150…156 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00037129 Numéro CAS: 71989-38-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -27° to -31° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |