Imprimer
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
439020010 439020050
ACRO439020010EA 434 EUR
ACRO439020010 ACRO439020050
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formule: C₃H₅ClO₂S
Point d'ébullition: 60 °C (2Torr)
Densité: 1,38 g/cm³
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631933
Numéro CAS: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %