Imprimer
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
438930010 438930050
ACRO438930010EA 171 EUR
ACRO438930010 ACRO438930050
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆INO
Point d'ébullition: 106…108 °C (30Torr)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781180
Numéro CAS: 13472-61-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %