Imprimer
FMOC isothiocyanate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
438660010 438660050
ACRO438660010EA 177 EUR
ACRO438660010 ACRO438660050
FMOC isothiocyanate 97%
FMOC isothiocyanate
Formule: C₁₆H₁₁NO₂S
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01861169
Numéro CAS: 199915-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 4.8 to 5.2 % (N)