3-Ethynylthiophene 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄S Point d'ébullition: 152…154 °C (760 mmHg) Densité: 1,098 g/cm³ Point éclair: 46 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04039973 Numéro CAS: 67237-53-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |