Imprimer
Nitrate de strontium 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
438520010 438520050
ACRO438520010EA 108 EUR
ACRO438520010 ACRO438520050
Nitrate de strontium 98%, très pur
Nitrate de strontium
Formule: Sr(NO₃)₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 570 °C
Densité: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011248
Numéro CAS: 10042-76-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm