Imprimer
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
438250010 438250050
ACRO438250010EA 103 EUR
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₁N
Poids moléculaire: 145.21 g/mol
Point d'ébullition: 54…56 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099614
Numéro CAS: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %