Imprimer
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
438190050 438190250
ACRO438190050EA 80.6 EUR
ACRO438190050 ACRO438190250
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Point de fusion: 41…42,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673014
Numéro CAS: 148547-19-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥94.0 %