Imprimer
Pyridine-2-carboxylate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl pyridine-2-carboxylate
438140050 438140250 438141000
ACRO438140050EA 54 EUR
ACRO438140050 ACRO438140250 ACRO438141000
Pyridine-2-carboxylate de méthyle 98%
Pyridine-2-carboxylate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 95 °C (1hPa)
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1,137 g/cm³
Point éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038038
Numéro CAS: 2459-07-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %