Ethyl-α-bromophenylacetate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl alpha-bromophenylacetate
Formule:
C₁₀H₁₁BrO₂ Poids moléculaire: 243.10 g/mol Point d'ébullition: 89…92 °C (1.2hPa) Densité: 1.389 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013536 Numéro CAS: 2882-19-1 UN: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5370 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |