Imprimer
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
437900010 437900050
ACRO437900010EA 97.1 EUR
ACRO437900010 ACRO437900050
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Poids moléculaire: 186.26 g/mol
Point de fusion: 77.8…80.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143194
Numéro CAS: 122536-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -17° to -23° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)