4-Cyanophenylacetic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇NO₂ Point de fusion: 151…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06798066 Numéro CAS: 5462-71-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150.0 to 155.0 °C |
HPLC | ≥96.0 % |