Imprimer
Acide 3-méthoxyanthranilique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-amino-3-méthoxybenzoïque
437720010 437720050 437720250
ACRO437720010EA 48.3 EUR
ACRO437720010 ACRO437720050 ACRO437720250
Acide 3-méthoxyanthranilique 98%
Acide 3-méthoxyanthranilique
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 168…170,7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075178
Numéro CAS: 3177-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %