Imprimer
Boc-b-Alanine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
437650050 437650250 437651000
ACRO437650050EA 30.6 EUR
ACRO437650050 ACRO437650250 ACRO437651000
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Formule: C₈H₁₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037291
Numéro CAS: 3303-84-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N