Imprimer
5-Bromo-2-methylindole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
437560010 437560050
ACRO437560010EA 115 EUR
ACRO437560010 ACRO437560050
5-Bromo-2-methylindole 98%
5-Bromo-2-methylindole
Formule: C₉H₈BrN
Poids moléculaire: 210.074 g/mol
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863677
Numéro CAS: 1075-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to pink to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %