Imprimer
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
437490010 437490050
ACRO437490010EA 222 EUR
ACRO437490010 ACRO437490050
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 95%
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 200.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094718
Numéro CAS: 625471-18-3
UN: 2735
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Gum or semi-solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +26.5° to +30.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)