6-Chloro-7-deazapurine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule:
C₆H₄ClN₃ Poids moléculaire: 153.57 g/mol Point de fusion: 180.9…182.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01686865 Numéro CAS: 3680-69-1 UN: 2811 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...