5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Bromo-7-azaindole
Formule:
C₇H₅BrN₂ Point de fusion: 179,7…180.7 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659677 Numéro CAS: 183208-35-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 177 to 182 °C |
HPLC | ≥96.0 % |