Imprimer
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
437400050 437400250
ACRO437400050EA 206 EUR
ACRO437400050 ACRO437400250
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: 78,7…80.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114221
Numéro CAS: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77.0 to 81.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %