5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DTXSID20377726, BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N, 5-Phenylfuran-2-carbaldehyde, 5-Phenyl-furan-2-carbaldehyde
Formule:
C₁₁H₈O₂ Point d'ébullition: 104…108 °C (6 mmHg) Point de fusion: 29…33 °C Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01910161 Numéro CAS: 13803-39-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to green to brown Solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |