1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,1'-BIS((2S,5S)-2,5-DI-I-PROPYLPHOSPHOLANO)FERROCENE(CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) TETRAFLUOROBORATE
Formule:
C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻ Point de fusion: 235…238 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15144872 Numéro CAS: 854920-95-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR | ≥96.0 % |