Imprimer
N,N-Diethylsalicylamide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
437250050 437250250
ACRO437250050EA 132 EUR
ACRO437250050 ACRO437250250
N,N-Diethylsalicylamide 97%
N,N-Diethylsalicylamide
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 193.25 g/mol
Point de fusion: 99.1…100.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010816
Numéro CAS: 19311-91-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98.0 to 106.0 °C
GC ≥96.0 %