Imprimer
L-Dihydroorotic acid 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
437240010 437240050
ACRO437240010EA 219 EUR
ACRO437240010 ACRO437240050
L-Dihydroorotic acid 99%
L-Dihydroorotic acid
Formule: C₅H₆N₂O₄
Point de fusion: 254…255 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085339
Numéro CAS: 5988-19-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %