Imprimer
Calcium carbonate 99.999% Trace metals basis
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
437190050 437190250
ACRO437190050EA 98.4 EUR
ACRO437190050 ACRO437190250
Calcium carbonate 99.999% Trace metals basis
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
Indice Merck: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric 39 to 42 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm