Imprimer
Acide tétrachloroaurique (III) hydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
437170010 437170050
ACRO437170010EA 245 EUR
ACRO437170010 ACRO437170050
Acide tétrachloroaurique (III) hydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Acide tétrachloroaurique (III) hydraté
Formule: HAuCl₄·H₂O
Point de fusion: 30 °C
Densité: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149903
Numéro CAS: 27988-77-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystals
Assay 49 to 51 % (Au)
Total trace metal impurities ≤10 ppm