Imprimer
Sodium nitrate 99.999% Trace metals basis
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 96 EUR
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
Sodium nitrate 99.999% Trace metals basis
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Poids moléculaire: 84.99 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 306 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,08720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed