Imprimer
Silicium dioxyde 99.998% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Silicium (IV) oxyde
437150050 437150200 437151000
ACRO437150050EA 64.4 EUR
ACRO437150050 ACRO437150200 ACRO437151000
Silicium dioxyde 99.998% (sur base traces de métaux)
Silicium dioxyde
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1610 °C
Densité: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 14808-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay 44.5 to 47.9 % (Si)
Total trace metal impurities ≤20 ppm