Imprimer
Or 99.99% (sur base traces de métaux), en perles
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
437140010 437140050
ACRO437140010EA 431 EUR
ACRO437140010 ACRO437140050
Or 99.99% (sur base traces de métaux), en perles
Or
Formule: Au
Point d'ébullition: 2800 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1065 °C
Densité: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Golden Beads or pellets
Total trace metal impurities ≤100 ppm