Imprimer
Potassium hydroxyde 99.98% (sur base traces de métaux), en pastilles
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
437131000 437135000
ACRO437131000EA 192 EUR
ACRO437131000 ACRO437135000
Potassium hydroxyde 99.98% (sur base traces de métaux), en pastilles
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
UN: 1813
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pellets
Total trace metal impurities ≤200 ppm
Titration with HCl ≥59.5 % (K)