Trichlorure d'or 99.99+% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
AuCl₃ Point de fusion: 254 °C Densité: 4,3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014172 Numéro CAS: 13453-07-1 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red to brown Crystalline powder or crystals |
Assay | 63.0 to 66.9 % (Au) |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |