Imprimer
Tellure 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
437010250 437011000
ACRO437010250EA 125 EUR
ACRO437010250 ACRO437011000
Tellure 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre
Tellure
Formule: Te
Point d'ébullition: 990 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 450 °C
Densité: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm