Imprimer
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
437000050 437005000
ACRO437000050EA 1220 EUR
ACRO437000050 ACRO437005000
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995% (sur base traces de métaux)
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Formule: Pt(NH₃)₄Cl₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149947
Numéro CAS: 108374-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤50 ppm
Platinum (Pt) 51 to 59 % (typical)