Imprimer
Manganèse (II) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
436970010 436970100
ACRO436970010EA 51.9 EUR
ACRO436970010 ACRO436970100
Manganèse (II) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux)
Manganèse (II) oxyde
Formule: MnO
Point de fusion: 1650 °C
Densité: 5,43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016226
Numéro CAS: 1344-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric 76.7 to 78.2 % (Mn)
Total trace metal impurities ≤100 ppm