Ammonium nitrate 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Nitrate d'ammonium
Formule:
NH₄NO₃ Poids moléculaire: 80.04 g/mol Point d'ébullition: 210 °C (760 mmHg) Point de fusion: 169 °C Densité: 1.72 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011425 Numéro CAS: 6484-52-2 UN: 1942 ADR: 5.1 III Indice Merck: 13,00538 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |