Imprimer
Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
436840010 436840050
ACRO436840010EA 291 EUR
ACRO436840010 ACRO436840050
Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique 97%
Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄FNO₂
Point de fusion: 138,4…141.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181193
Numéro CAS: 402-69-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 142 °C
Water ≤1.0 %
HPLC ≥96.0 %