Imprimer
Ammonium dihydrogénophosphate 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
436790250 436791000 436795000
ACRO436790250EA 79.4 EUR
ACRO436790250 ACRO436791000 ACRO436795000
Ammonium dihydrogénophosphate 99.999% (sur base traces de métaux)
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Titration with NaOH ≥97.5 %