3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Poids moléculaire: 200.28 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01861219 Numéro CAS: 144243-24-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |