Imprimer
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): BROMOMETHYLTRIACETYL GLUCURONATE, Acetobromo-α-D-glucuronic Acid Methyl Ester, Methyl acetobromo-α-D-glucuronate, (2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide)uronic acid methyl ester, (2R,3R,4S,5S,6S)-2-Bromo-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
436290010 436290050
ACRO436290010EA 285 EUR
ACRO436290010 ACRO436290050
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Formule: C₁₃H₁₇BrO₉
Poids moléculaire: 397.174 g/mol
Point de fusion: 80…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00061613
Numéro CAS: 21085-72-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)