Imprimer
Sodium nitrate, extra_pure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
436090010 436090050 436090250
ACRO436090010EA 89 EUR
ACRO436090010 ACRO436090050 ACRO436090250
Sodium nitrate, extra_pure
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Poids moléculaire: 84.99 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 306 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,08720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 % (105°C)
pH 5.5 to 8.3 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %