Imprimer
3-Bromo-2-méthylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Bromo-2-picoline
436860010 436860050
ACRO436860010EA 106 EUR
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Bromo-2-méthylpyridine 97%
3-Bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 65…67 °C (10Torr)
Densité: 1,495 g/cm³
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191224
Numéro CAS: 38749-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %