Imprimer
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
435930010 435930050
ACRO435930010EA 213 EUR
ACRO435930010 ACRO435930050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
Poids moléculaire: 223.05 g/mol
Point de fusion: 47.9…51.6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06798253
Numéro CAS: 458532-86-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 54 °C
GC ≥94.0 %