Imprimer
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,1 wt,%
435900010 435900050
ACRO435900010EA 79.8 EUR
ACRO435900010 ACRO435900050
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilisé
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 71…72 °C (2Torr)
Densité: 1,129 g/cm³
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12545894
Numéro CAS: 15484-46-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥84.0 %
NMR consistent with structure
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)