Imprimer
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
435870010 435870050
ACRO435870010EA 146 EUR
ACRO435870010 ACRO435870050
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
4-Bromoisoindoline hydrochloride
Formule: C₈H₉BrClN
Point de fusion: 269…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700134
Numéro CAS: 923590-95-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to pink to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 5.73 to 6.21 % N