Imprimer
Isoindoline hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
435850050 435850250
ACRO435850050EA 147 EUR
ACRO435850050 ACRO435850250
Isoindoline hydrochloride 97%
Isoindoline hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClN
Poids moléculaire: 155.625 g/mol
Point de fusion: 255…256 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03502377
Numéro CAS: 32372-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.64 to 9.36 % N