Imprimer
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
435830010 435830050
ACRO435830010EA 74.6 EUR
ACRO435830010 ACRO435830050
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Formule: C₁₁H₁₇NO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066238
Numéro CAS: 104530-79-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.2 to 5.6 % N
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)