Imprimer
Pentylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentylmagnesium bromide
435551000 435558000
435551000.EA 156 EUR
435551000. 435558000.
Pentylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Pentylmagnesium bromide
Formule: C₅H₁₁BrMg
Poids moléculaire: 175.35 g/mol
Densité: 0.947 g/cm³
Point éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000045
Numéro CAS: 693-25-4
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown to black Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %